Vai a
M1902
D-mannitolo
≥98% (GC), suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
Mannite
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
117,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
200,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
778,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOCH2(CHOH)4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-711-8
Beilstein/REAXYS Number:
1721898
MDL number:
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white
useful pH range
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
application(s)
agriculture
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Application
  • Effect of different proportions of glycerol and D-mannitol as plasticizer on the properties of extruded corn starch.: This paper examines how varying proportions of glycerol and D-Mannitol affect the mechanical properties of extruded corn starch, which is critical for the development of biodegradable packaging materials (Xu et al., 2023).
  • Exposure of Helicobacter pylori to clarithromycin in vitro resulting in the development of resistance and triggers metabolic reprogramming associated with virulence and pathogenicity.: The study explores how D-Mannitol contributes to metabolic reprogramming in Helicobacter pylori when exposed to clarithromycin, offering insights into antibiotic resistance mechanisms and potential therapeutic targets (Rosli et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Un alcool dal sapore di zucchero dolce. Usato in test di inibizione del sapore dolce.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M96476355978513
D-mannitolo ≥98% (GC), suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
M1902
D-mannitolo
D-mannitolo ACS reagent
Sigma-Aldrich
M9647
D-mannitolo
D-mannitolo BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
63559
D-mannitolo
D-mannitolo ≥99.9999% (metals basis), for boron determination
Supelco
78513
D-mannitolo
description
≥98% (GC), suitable for plant cell culture
description
ACS reagent
description
BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
description
≥99.9999% (metals basis), for boron determination
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥99.9999% (metals basis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
useful pH range
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
useful pH range
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
useful pH range
-
useful pH range
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-mannitolo
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)