Documenti fondamentali
BP1007
D-mannitolo
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Mannite
Scegli un formato
1200 MG
196,00 €
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1200 MG
196,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Beilstein:
1721898
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mannitol
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Mannitol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Un alcool dal sapore di zucchero dolce. Usato in test di inibizione del sapore dolce.
Confezionamento
Unit quantity: 1200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
D-mannitolo ≥98% (GC), suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
M1902
D-mannitolo
Millipore
Millipore
94438
Mannitol Disks
D-mannitolo ≥99.9999% (metals basis), for boron determination
Supelco
78513
D-mannitolo
D-mannitolo
Millipore
443907
D-mannitolo
D-mannitolo fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 421
SAFC
1.05988
D-mannitolo
D-mannitolo suitable for microbiology
Millipore
1.05982
D-mannitolo
D-mannitolo EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37096
D-mannitolo