Documenti fondamentali
1.05982
Millipore
D-mannitolo
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Mannite
Scegli un formato
500 G
93,60 €
93,60 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
93,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Beilstein:
1721898
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
Numero indice EU:
200-711-8
NACRES:
NA.74
93,60 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Temp. autoaccensione
410 °C
Livello qualitativo
Potenza
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
290-295 °C/4 hPa
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
Solubilità
213 g/L
Densità bulk
400‑500 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Azioni biochim/fisiol
Un alcool dal sapore di zucchero dolce. Usato in test di inibizione del sapore dolce.
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01
Water: ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
D-mannitolo tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
17311
D-mannitolo
Tryptone water GranuCult® prime, according to ISO 7251, granular, pack of 500 g, suitable for microbiology
Millipore
1.10859
Tryptone water
D-mannitolo ≥99.9999% (metals basis), for boron determination
Supelco
78513
D-mannitolo
D-sorbitolo extra pure, suitable for microbiology
Millipore
1.07758
D-sorbitolo
D-mannitolo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0200000
D-mannitolo
D-mannitolo meets EP, FCC, USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M8429
D-mannitolo
D-mannitolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1007
D-mannitolo