Documenti fondamentali
51208
Millipore
LB Broth
NutriSelect® Plus, High salt, powder, pack of 500 g or 2.5 kg, non-sterile, nonselective for Escherichia coli
Sinonimo/i:
LB-Broth, high salt, Luria Bertani Broth, high salt
Scegli un formato
500 G
105,00 €
2.5 KG
434,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
105,00 €
2.5 KG
434,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.85
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L
High salt
sodium chloride, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
Confezionamento
pack of 500 g or 2.5 kg
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.5±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli (Recombinant)
nonselective for coliforms
Applicazioni
Luria Media are used for the cultivation and maintenance of recombinant strains of E. coli for genetic and molecular studies.
Nota sulla preparazione
Suspend 25 g in 1000 ml of purified water. Heat with frequent agitation and boil for one minute. Sterilize at 121°C for 15 minutes. Dispense as desired.
Stoccaggio e stabilità
  • Store prepared media below 8°C, protected from direct light.
  • Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly-sealed containers at 2-25°C.
Nota a piè di pagina
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)