Vai a
L2897
Brodo LB con agar (Lennox)
Highly-referenced microbial growth powder medium with Agar, low salt, suitable for salt-sensitive E. coli culture.
Sinonimo/i:
Agar Luria Bertani, Brodo Lennox
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
86,70 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
297,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106200
86,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
composition
Agar, 15 g/L , NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
LB Lennox è un terreno per la crescita microbica con un′ampia bibliografia usato per la coltivazione di E. coli. Questo brodo microbico ricco di nutrienti contiene peptidi, aminoacidi e carboidrati in una formulazione a basso tenore di sali.
Application
Il brodo LB con agar (Lennox) è stato usato per:
  • trasformare le cellule competenti di E. coli[1]
  • [1]coltivare i batteri Ecc-15[2]
  • l'inclusione di impalcature (scaffold) contenenti tessuti derivati da cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC)
  • la microscopia a trasmissione elettronica (TEM) e l'immunoistochimica (IHC)
Si usa anche per la coltura non selettiva di ceppi di E. coli per il clonaggio, la produzione di DNA plasmidico e di proteine ricombinanti. Con l′aggiunta degli antibiotici appropriati, inclusi quelli che necessitano di un basso tenore di sali come la Zeocin®, può essere utilizzato anche per la coltura selettiva.
Features and Benefits
La polvere LB Lennox offre:
  • Una economica alternativa alle piastre preriempite
  • Facile aumento graduale con l′uso di confezioni più grandi
  • Formulazione standard
Preparation Note
1. Sospendere 35 g in 1 L di acqua distillata.
2. Portare all′ebollizione mescolando per sciogliere completamente tutti gli ingredienti.
3. Sterilizzare in autoclave per 15 minuti a 121 °C.
Per preparare il Lennox L Agar: Aggiungere 1 g di glucosio e procedere con le istruzioni per la preparazione come sopra. Per preparare il terreno di Enquist e Sternberg: In asepsi, aggiungere 10 ml di solfato di magnesio 1 M sterile dopo autoclavaggio.
Legal Information
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L7533L7025L3022
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
form
powder
form
powder
form
tablet
form
powder
composition
Agar, 15 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L , NaCl, 5 g/L
composition
Agar, 15 g/L , NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
composition
-
composition
NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brodo LB con agar (Lennox)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–5 di 5 domande  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  2. Which bacterial culture medium is the best choice for my application?
    1 risposta
    1. Each of the broths will likely grow E. coli very well, but there are still general guidelines for choosing a broth when you are working without a protocol. Generally:LB - Miller and LB - Lennox are used for E. coli growth and maintanence, DNA plasmid production and protein production.  The Lennox formulation has a lower salt content required for some salt-sensitive selection antibiotics.LB - Luria low salt is used for special applications where the E. coli growth or other constraints require the lowest possible salt content.Terrific Broth is used for higher yield protein production and high yield DNA plasmid production, because of the faster growth of the E. coli in this medium.SOB is used for protein production, DNA plasmid production and the generation of high-efficiency competent cells.SOC is used for initial growth of competent cells and the transformation procedure.
      Utile?
  3. Will adding magnesium to the culture medium increase cell density?
    1 risposta
    1. In microbial broth formulations that do not already contain magnesium, the addition of 10-20 mM MgCl2 or MgSO4 may increase cell densities.  You may need to also increase the shaking speed of the incubator.
      Utile?
  4. What is the difference among the many LB - Lennox products?
    1 risposta
    1. LB - Lennox is available in many types to suit your needs.  The different product formats include powder, EZMix™ powder, and tablet form.  Each of these forms are available with and without agar for easy LB-agar plate preparation.L3022 (LB Lennox powder)L2897 (LB Lennox powder with agar)L7275 (LB Lennox tablets)L7025 (LB Lennox tablets with agar)L7658 (LB Lennox EZMix(TM) powder)L7533 (LB Lennox EZMix(TM) powder with agar)L5542 (LB Lennox pre-poured agar plates)
      Utile?
  5. What are the differences among the Luria, Lennox and Miller LB formulations?
    1 risposta
    1. LB, (originally termed lysogeny broth) was initially composed of tryptone, yeast extract, NaCl and glucose.  Soon after, the glucose was omitted (Miller's version), and later the NaCl content lowered by half (Lennox's version).  For some applications, even lower salt is required (Luria's low salt version).