Documenti fondamentali
46360
Sigma-Aldrich
Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
FAD, FAD-Na2, Riboflavin 5′-adenosine diphosphate disodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H31N9Na2O15P2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
829.51 (anhydrous basis)
Beilstein:
5326842
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥90% (HPLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]O[H].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
InChI
1S/C27H33N9O15P2.2Na.H2O/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;;/m0.../s1
GXTPHHZYFMAGLX-UJXBNFGUSA-L
Applicazioni
Flavin adenine dinucleotide (FAD) is used as a redox cofactor (electron carrier) by flavoproteins including succinate dehydrogenase (complex), α-ketoglutarate dehydrogenase, apoptosis-inducing factor 2 (AIF-M2, AMID), folate/FAD-dependent tRNA methyltransferases, and N-hydroxylating flavoprotein monooxygenases. FAD is a component of the pyruvate dehydrogenase complex.
Altre note
Review[1]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Flavin coenzymes: At the crossroads of biological redox chemistry.
C. Walsh
Accounts of Chemical Research, 13, 148-148 (1980)