Documenti
47861
Supelco
Riboflavina (B2)
analytical standard
Sinonimo/i:
(−)-Riboflavina, Lattoflavina, Vitamina B2, Vitamina G
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.36
Beilstein:
97825
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164500
ID PubChem:
Numero E:
E101
Grado
analytical standard
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type water soluble vitamin
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Descrizione generale
La Riboflavina (B2) è una vitamina che costituisce un componente essenziale per la produzione di energia a livello mitocondriale. Può essere impiegata nel trattamento delle disfunzioni mitocondriali così come per il trattamento preventivo dell′emicrania negli adulti. Fa parte dei coenzimi flavina mononucleotide (FMN) e flavina adenina dinucleotide (FAD), coinvolti in numerose reazioni di ossidazione e di riduzione.
Applicazioni
La riboflavina (B2) può essere utilizzata come standard di riferimento analitico per la quantificazione dell′analita in prodotti nutraceutici e prodotti alimentari mediante tecniche di cromatografia liquida ad alte prestazioni.
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare il Servizio Tecnico.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Millipore
Millipore
1.07609
Riboflavine
Acido nicotinico analytical standard
Supelco
47864
Acido nicotinico
Vitamina B12 analytical standard
Supelco
47869
Vitamina B12
(−)-Riboflavin 100 μg/mL (1% ammonium acetate in 50:50 methanol:water), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Supelco
V-067
(−)-Riboflavin
Norman.AR
Norman.AR
Diagnosis of Aging Skin Diseases (2008)
The use of nutraceutics in children`s and adolescent?s headache
Sangermani.R and Boncimino.A
Neurological Sciences, 38(1), 121-124 (2017)
Determination of seven water-soluble vitamins in tarhana, a traditional Turkish cereal food, by high-performance liquid chromatography
Ekinci R and Kadakal C
Acta Chromatographica , 15, 289-289 (2005)
Quantitative simultaneous estimation of water-soluble vitamins, Riboflavin, Pyridoxine, Cyanocobalamin and Folic Acid in neutraceutical products by HPLC
Perveen S, et al.
The Open Analytical Chemistry Journal, 3, 1-5 (2009)
Carol P Wilson et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 61(6), 1302-1308 (2013-04-24)
Intervention with riboflavin was recently shown to produce genotype-specific lowering of blood pressure (BP) in patients with premature cardiovascular disease homozygous for the 677C→T polymorphism (TT genotype) in the gene encoding the enzyme methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR). Whether this effect is