Documenti fondamentali
457116
Sigma-Aldrich
Decane
anhydrous, ≥99%
Scegli un formato
100 ML
125,00 €
1 L
715,00 €
2 L
1.250,00 €
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
125,00 €
1 L
715,00 €
2 L
1.250,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.28
Beilstein:
1696981
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
Grado:
anhydrous
Saggio:
≥99%
P. ebollizione:
174 °C (lit.)
Tensione di vapore:
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
410 °F
Limite di esplosione
2.6 %
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
174 °C (lit.)
Punto di fusione
−30 °C (lit.)
Densità
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Decane (C10 H12) is an acyclic saturated hydrocarbon.[1]
Applicazioni
Decane has been used as an organic solvent for nanocrystal suspension.[2]
Azioni biochim/fisiol
Decane-1,2-diol derivative might prevent cancer development.[3]
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Undecane &#8805;99%
Sigma-Aldrich
U407
Undecane
Undecane &#8805;99%
Sigma-Aldrich
W510505
Undecane
Tetradecane &#8805;99%
Sigma-Aldrich
172456
Tetradecane
Esadecano ReagentPlus&#174;, 99%
Sigma-Aldrich
H6703
Esadecano
Chemistry, An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry (2016)
Optical Properties of CdSe/ZnS Nanocrystals
Gaigalas AK, et al.
Journal of research of the national institute of standards and technology, (119), 610-628 (2014)
Hyunjoong Chung et al.
Nature communications, 9(1), 278-278 (2018-01-20)
Martensitic transition is a solid-state phase transition involving cooperative movement of atoms, mostly studied in metallurgy. The main characteristics are low transition barrier, ultrafast kinetics, and structural reversibility. They are rarely observed in molecular crystals, and hence the origin and
3D simulation of DI diesel combustion and pollutant formation using a two-component reference fuel.
Barths H, et al.
Oil & Gas Science and Technology, 54(2), 233-244 (1999)
Brocilo D, et al.
IEEE International Conference on Dielectric Liquids (ICDL). 2011 null
Protocolli
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane