Documenti fondamentali
30570
Sigma-Aldrich
Decane
≥95%
Sinonimo/i:
n-Decane
Scegli un formato
1 L
168,00 €
2.5 L
367,00 €
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
168,00 €
2.5 L
367,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.28
Beilstein:
1696981
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
410 °F
Limite di esplosione
2.6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
n20/D 1.412
P. ebollizione
170.0-182.0 °C
174 °C (lit.)
Punto di fusione
−30 °C (lit.)
Densità
0.730 g/mL at 20 °C
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Decane is an organic solvent. Bifunctional conversion of decane over Pt/ZSM-22, Pt/ZSM-5 and Pt/USY catalysts was compared.[1] Structure of single-phase (sodium di-2-ethylsulfosuccinate)/D2O/decane microemulsions was investigated by small-angle neutron scattering.[2]
Applicazioni
Decane was used as solvent to investigate the self-association of cyclohexanols.[3]
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Nonano ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
N29406
Nonano
Octane reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
412236
Octane
n-Undecane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18629
n-Undecane
Octane anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
296988
Octane
Self-association of cyclohexanols in inert solvents. Apparent heat capacities of cyclohexanol and substituted cyclohexanols in n-heptane and n-decane.
Trejo LM, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 87(11), 1739-1743 (1991)
Selective conversion of decane into branched isomers: A comparison of platinum/ZSM-22, platinum/ZSM-5 and platinum/USY zeolite catalysts.
Martens JA, et al.
Applied Catalysis, 76(1), 95-116 (1991)
Structure of Dense Sodium Di-2-Ethylsulfosuccinate/D 2 O/Decane Microemulsions.
Kotlarchyk M, et al.
Physical Review Letters, 53(9), 941-941 (1984)
Kai Sotthewes et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(11), 3662-3667 (2013-02-21)
The energetics and dynamics of the various phases of decanethiolate self-assembled monolayers on Au(111) surfaces were studied with scanning tunneling microscopy. We have observed five different phases of the decanethiolate monolayer on Au(111): four ordered phases (β, δ, χ*, and
Ilya V Pobelov et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 24(16), 164210-164210 (2012-04-03)
We describe a new setup for simultaneous measurements of force and current in conductive nanocontacts in a liquid environment with a high sampling rate and resolution. A lab-built current-to-voltage converter allows measurements of the current over seven orders of magnitude.