Documenti fondamentali
W510505
Sigma-Aldrich
Undecane
≥99%
Sinonimo/i:
n-Undecane, Hendecane
Scegli un formato
W510505-SAMPLE
47,40 €
1 KG
175,00 €
4 KG
446,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W510505-SAMPLE
47,40 €
1 KG
175,00 €
4 KG
446,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.31
Beilstein:
1697099
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
5.4 (vs air)
Tensione di vapore
<0.4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
−26 °C (lit.)
Densità
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
faint
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Undecane is a saturated hydrocarbon that is reported to occur in the volatile oil extracted from powder and leaf of Hypericum triquetrifolium Turra[1], leaves of Solanum aculeastrum[2] and flowers of Pittosporum tobira.[3]
Applicazioni
  • Preparation and Performance Study of n-Undecane Phase Change Cold Storage Material.: This study focuses on the preparation and performance of n-undecane as a phase change material for cold storage applications. The research highlights its thermal properties and potential use in energy storage systems, offering advancements in material science and energy efficiency (Yan et al., 2024).
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
n-Nonane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.06838
n-Nonane
1-Undecene 97%
Sigma-Aldrich
242527
1-Undecene
n-Decane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.03405
n-Decane
Pentadecane &#8805;99%
Sigma-Aldrich
P3406
Pentadecane
Decane ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
D901
Decane
Isolation of volatile compounds from Solanum aculeastrum (Solanaceae).
Koduru S, et al.
Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 9(1), 65-69 (2006)
Volatile constituents of Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil cultivated in Greece.
Loukis A & Hatziioannou C.
J. Essent. Oil Res., 17(2), 186-187 (2005)
Volatile constituents of the leaves and flowers of Hypericum triquetrifolium Turra.
Bertoli A, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 18(2), 91-94 (2003)
Igor Shamovsky et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7706-7723 (2009-12-04)
The metabolic stability and selectivity of a series of CCR8 antagonists against binding to the hERG ion channel and cytochrome Cyp2D6 are studied by principal component analysis. It is demonstrated that an efficient way of increasing metabolic stability and selectivity
Maya M Makatini et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(8), 2274-2277 (2011-03-25)
In this study, we present the first account of pentacycloundecane (PCU) peptide based HIV-protease inhibitors. The inhibitor exhibiting the highest activity made use of a natural HIV-protease substrate peptide sequence, that is, attached to the cage (PCU-EAIS). This compound showed