M56808
1-Methylnaphthalene
95%
Sinonimo/i:
1-MN
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
984 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.615 (lit.)
P. eboll.
240-243 °C (lit.)
Punto di fusione
−22 °C (lit.)
Densità
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Categorie correlate
Applicazioni
- The synthesis of various polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), including naphtho[a]carbazoles and naphthopyrones.
- The preparation of 1-methylnaphthalene based tocainide analog as skeletal muscle voltage-gated sodium channel blocker.
- The synthesis of aminobenzoyl-2-hydroxy-1-naphthyl hydrazine, a potential HIV reverse-transcriptase-DNA-polymerase inhibitor (RTI).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup