This product is not a certified reference material. Currently, there are no CRM standards available that contain only Decane. However, there are several that include decane as a component. Please see the link below to review one of these product options:
https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/49452u
30540
Decane
analytical standard
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Temp. autoaccensione
410 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
2.6 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
n20/D 1.412
P. ebollizione
174 °C (lit.)
Punto di fusione
−30 °C (lit.)
Densità
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
-
Decane 30540 Is it a CRM?
1 risposta-