33211-M
Etilacetato
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
EtOAc
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.001% non-volatile matter
≤0.0045% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
≤0.1% isobutylalcohol
≤0.1% methanol
≤0.1% methyl acetate
Colore
APHA: >10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3710-1.3730
n20/D 1.3720 (lit.)
P. ebollizione
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
Compatibilità
passes test for reaction against H2SO4
Formato
neat
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Reagente nella sintesi dell′acetato di cinnamile via reazione di transesterificazione catalizzata da lipasi tra l′acetato di etile e l′alcol cinnamico.
- Mezzo di reazione per sintetizzare l′elettrolita solido Li3PS4 per reazione tra Li2S e P2S5.
- Solvente nella sintesi di 6-O-acetil glicosidi per acetilazione selettiva di carboidrati in presenza di una quantità catalitica di acido solforico. I derivati 6-O-acetil glicosidici sono impiegabili come precursori nella sintesi di oligosaccaridi complessi.
- Reagente per preparare l′acetato di geranile per transesterificazione del geraniolo.
- Solvente verde nella sintesi di peptidi in fase solida.
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?