Documenti fondamentali
32293-M
Sigma-Aldrich
Esano
Hexane
≥99% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur.
Sinonimo/i:
n-esano
Scegli un formato
1 L
101,00 €
2.5 L
226,00 €
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
101,00 €
2.5 L
226,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Esano, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
~3 (vs air)
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Limite di esplosione
7.7 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.0001% thiophene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% aromatic substances (as C6H6)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3745-1.3755
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
P. ebollizione
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CCCCCC
Compatibilità
passes test for reaction against H2SO4
applicazioni
peptide synthesis
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L'esano è un alcano che possiede 5 forme isomeri strutturali. È un liquido incolore, combustibile. È uno dei componenti essenziali dell'etere di petrolio. Può essere ottenuto dal petrolio per distillazione. Può anche essere prodotto per elettrolisi del butirrato di potassio. È un solvente organico ampiamente impiegato per la dissoluzione di grassi e oli.[1]
Applicazioni
L'esano viene usato nella preparazione di catene di copolimero-innestato poli-(dimetilsilossano)-g-poli (metilmetacrilato).[2] Viene impiegato per la caratterizzazione GC/MS di oli essenziali di diversa origine.[3]
Risultati analitici
Intervallo di ebollizione 67-69°C min. 95%; densità (D 20/20) 0,659-0,663
Altre note
Solo in Germania: esentasse
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto