Documenti
34859-M
Sigma-Aldrich
Esano
≥97.0% (GC), suitable for HPLC
Sinonimo/i:
n-esano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
Esano, suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
~3 (vs air)
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Limite di esplosione
7.7 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Residuo dopo evaporazione
≤0.0005%
Trasmittanza
200 nm, ≥20%
225 nm, ≥80%
250 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
P. eboll.
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 225 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
applicazioni
general analytical
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Questo solvente è utilizzato nell′analisi (GC-FID) dei lipidi del fungo del marciume bianco Phanerochaete chrysosporium, coltivato su agar.
Altre note
Avviso importante
  • L′articolo codice 34859-4X2.5L-M uscirà di produzione. Ordinare il singolo flacone 34859-2.5L-M che è fisicamente identico e ha esattamente le stesse specifiche.
  • L′articolo codice 34859-6X1L-M uscirà di produzione. Ordinare il singolo flacone 34859-1L-M che è fisicamente identico e ha esattamente le stesse specifiche.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G Di Nicola et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 120-126 (2008-03-18)
Biodiesel (a mixture of fatty acid esters) is normally analyzed using gas chromatography/flame ionization detection, as specified by the ASTM D6584 and EN14105 standards. This paper proposes a binary gradient method for analyzing biodiesel mixtures using non-aqueous reverse phase HPLC
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically