Documenti
24201-M
Sigma-Aldrich
Acetone
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, ≥99% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
Beilstein:
635680
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
eCl@ss:
39021201
ID PubChem:
NACRES:
NA.02
Densità del vapore
2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Limite di esplosione
13.2 %
Impurezze
acidity or alkalinity, complies
reducing matter, complies
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
water-insoluble matter, complies
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0002% benzene (GC)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% 2-propanol (GC)
≤0.05% methanol (GC)
≤0.3% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. eboll.
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
0.790-0.792 g/mL at 20 °C
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tra i solventi impiegati in operazioni di lavaggio, l′acetone è il più comunemente usato. Viene adoperato anche come precursore per la sintesi polimeri, bisfenolo A e metacrilato di metile.
Applicazioni
L′acetone può essere impiegato come solvente nella:
  • Ozonolisi degli alcheni ad aldeidi o chetoni in presenza di acqua solubilizzata
  • Glicerolisi dell′olio di girasole in assenza di catalizzatori per la sintesi di gliceridi parziali
  • Polimerizzazione radicalica libera dello stirene per sintetizzare polistirene
  • Esterificazione catalizzata da lipasi di acido isoascorbico e acido palmitico a dare palmitato di isoascorbile.
L′intensità della luminescenza dell′acetone dipende dai componenti della soluzione. L′assorbimento di luce UV da parte dell′acetone risulta nella sua fotolisi con produzione di radicali .
Caratteristiche e vantaggi
  • Tossicità relativa inferiore rispetto ad altri solventi industriali
  • Altamente volatile
  • Solvente stabile all′ozono
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.00 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
A simplified spectrophotometric determination of ester groups in lipids.
F SNYDER et al.
Biochimica et biophysica acta, 34, 244-245 (1959-07-01)
Gianluigi Luppi et al.
The Journal of organic chemistry, 70(18), 7418-7421 (2005-08-27)
[reaction: see text] The aldol condensation of acetone with several isatins is described. The desired compound was obtained in quantitative yield and with good enantioselectivities up to 77%. The best results were obtained with 10 mol % H-D-Pro-L-beta3-hPhg-OBn as a
Gianluca Molla et al.
The Biochemical journal, 464(3), 387-399 (2014-10-01)
The aaoSo gene from Streptococcus oligofermentans encodes a 43 kDa flavoprotein, aminoacetone oxidase (SoAAO), which was reported to possess a low catalytic activity against several different L-amino acids; accordingly, it was classified as an L-amino acid oxidase. Subsequently, SoAAO was demonstrated