Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti
1.04374
Supelco
Hexane
≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC), ≥96.0% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., EMSURE®
Sinonimo/i:
Esano, n-esano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-777-6
NACRES:
NB.21
product name
n-Esano, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
~3 (vs air)
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥96.0% (GC)
≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Potenza
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
7.7 %
Impurezze
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Aromatics (as benzene)
≤0.01% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
260-420 nm, ≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
P. eboll.
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -22 °C
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Stringa SMILE
CCCCCC
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni di laboratorio classiche e sono frequentemente utilizzati anche nelle applicazioni più esigenti e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce a livello globale le specifiche di prodotto migliori e più ampie. Dichiariamo che la nostra gamma EMSURE è conforme con l′ACS, le normative inerenti ai reagenti della Farmacopea Europea corrispondente (Reag. Ph Eur), nonchè gli standard ISO.
Applicazioni
  • Olio prodotto dalla noce di karité del Ghana per potenziali applicazioni industriali. Questo studio esplora le applicazioni industriali dell'olio derivato dalla coltura della noce di karité del Ghana, utilizzando il n-esano come solvente per l'estrazione dell'olio. Vengono discusse le proprietà dell'olio, i potenziali usi e il ruolo del n-esano nell'ottenere estratti di elevata purezza (Alale et al., 2024).
  • Isolamento bioguidato di un nuovo sesquiterpene da Artemisia cina, con attività antielmintica contro le larve infettive di Haemonchus contortus L3. Questa ricerca evidenzia l'uso del n-esano nell'estrazione e nell'isolamento di composti bioattivi, in particolare di un nuovo sesquiterpene con potenziali proprietà antielmintiche, dimostrando l'efficacia del n-esano nell'estrazione di sostanze fitochimiche (Arango-De la Pava et al., 2024).
  • Purificazione rapida e scale-up della tilianina utilizzando la cromatografia in controcorrente con tubi orizzontali rettangolari. L'uso del n-esano nella cromatografia in controcorrente per la purificazione rapida e la scalabilità della tilianina, un composto bioattivo, mostra il ruolo del solvente nel migliorare l'efficienza dei processi cromatografici (Zhang et al., 2024).
  • Effetti fitochimici, antiossidanti e antidiabetici delle parti aeree e delle radici di Ranunculus hirtellus: estratti acquosi e in metanolo. Pur concentrandosi principalmente sugli estratti acquosi e di metanolo, questo studio analizza anche l'efficacia comparativa di diversi solventi, tra cui il n-esano, per l'estrazione di composti bioattivi da Ranunculus hirtellus, evidenziandone il potenziale negli studi farmacologici (Ishtiaq et al., 2024).
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 96,0 %
Purezza Σ isomeri dell′esano + metil-ciclopentano (GC): ≥ 98,5 %
Identificazione (IR): conforme
Colore: ≤ 10 Hazen
Acido solubile in acqua titolabile: ≤ 0.0003 meq/g
Indice di rifrazione (n 20/D): 1,375 - 1,376
Densità (d 20 °C/20 °C): 0,659 - 0,663
Intervallo di ebollizione (minimo 95 %): 67 - 69 °C
Trasmittanza (fra 260 nm e 420 nm): ≥ 97 %
Tiofene: conforme
Aromatici (come benzene): ≤ 0,01 %
Composti solforati (come S): ≤ 0,005 %
Sostanze prontamente carbonizzabili: conforme
Al (Alluminio): ≤ 0,00005%
B (Boro): ≤ 0.000002 %
Ba (Bario): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,00005%
Cd (Cadmio): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (Cromo): ≤ 0,000002 %
Cu (Rame): ≤ 0,000002 %
Fe (Ferro): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0,000002 %
Ni (Nichel): ≤ 0,000002 %
Pb (Piombo): ≤ 0,00001 %
Sn (Stagno): ≤ 0,00001 %
Zn (Zinco): ≤ 0.00001 %
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,001 %
Acqua: ≤ 0,01 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Esano hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03701
Esano
Esano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
Esano
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.