Documenti fondamentali
32205-M
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, absolute, reag. Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
Sinonimo/i:
Alcol etilico
Scegli un formato
1 L
169,00 €
2.5 L
337,00 €
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
169,00 €
2.5 L
337,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
15101802
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Etanolo, absolute, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC), liquid (clear, colorless)
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Grado
absolute
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid (clear, colorless)
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
furfural, in accordance
volatile impurities (GC), complies
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0003% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% aldehydes (as CH3CHO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% 2-propanol
≤0.003% carbonyl compounds (as CO)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.05% iso-amyl alcohol
≤0.2% water (Karl Fischer)
Colore
APHA: >10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.3612-1.3618
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Stringa SMILE
CCO
Compatibilità
corresponds for UV absorption
passes test for reaction against H2SO4
Formato
neat
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L'etanolo è stato usato come mezzo di dispersione per nanoparticelle d'argento.[1]
Può essere utilizzato nei seguenti studi:
  • sintesi idrotermale di nanobarre di ZnO monocristallo[2]
  • sintesi di N-(N′dodecilcarbossiammidometil)N,N-dimetilammoniopropansolfonati.[3]
  • come solvente per analisi citofluorimetriche[4]
  • nella preparazione di TiO2 colloidale (dimensione delle particelle= 20 nm).[5]
Avvertenza
Valida solo in Germania: Non per produzione1
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Francesca Filon Larese et al.
Toxicology, 255(1-2), 33-37 (2008-11-01)
There is a growing interest on nanoparticle safety for topical use. The benefits of nanoparticles have been shown in several scientific fields, but little is known about their potential to penetrate the skin. This study aims at evaluating in vitro
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)
Christophe Tastet et al.
Proteomics, 3(2), 111-121 (2003-02-26)
Several zwitterionic detergents differing in their polar heads, linker parts and hydrophobia tail were synthesized and evaluated for their efficiency in protein solubilizers for two-dimensional electrophoresis. A model system consisting of human red blood cell ghosts was used for this
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf