30911
Denaturation solution for the isolation of RNA
BioUltra, for molecular biology
Sinonimo/i:
RNA isolation, denaturation
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Composizione
guanidine thiocyanate, 4 M
Na-citrate, 25 mM
sarcosyl, 0.5%
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice di rifrazione
n20/D 1.433
pH
5.5-7.0
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤2 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤2 mg/kg
Bi: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Co: ≤2 mg/kg
Cr: ≤2 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤2 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤2 mg/kg
Mo: ≤2 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤2 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 280 nm Amax: 1
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?