Documenti fondamentali
P3803
Sigma-Aldrich
Fenolo:cloroformio:alcool isoamilico 25:24:1, saturato con 10 mM di Tris, pH 8,0, 1 mM di EDTA
for molecular biology
Sinonimo/i:
DNA extraction
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.52
Grado:
for molecular biology
Saggio:
≥99.0%
applicazioni:
agriculture
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
pH
6.5-6.9(pH of phenolic phase)
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
La rimozione delle proteine dagli acidi nucleici può essere eseguita mediante l′estrazione con soluzioni di fenolo:cloroformio:alcool isoamilico. Per le miscele crude di acidi nucleici, può essere utile la digestione con un enzima proteolitico ad ampio raggio prima dell′estrazione con fenolo:cloroformio. Anche se il fenolo denatura efficientemente le proteine, l′attività delle RNasi non viene completamente inibita. Pertanto, si aggiunge una piccola quantità di alcool isoamilico per assicurare ulteriormente la disattivazione dell′attività delle RNasi. Consultare la scheda informativa sul prodotto per conoscere il protocollo relativo alla rimozione delle proteine dagli acidi nucleici.
Attenzione
In caso di contatto con la pelle, le soluzioni fenoliche provocano rapidamente delle ustioni. L′utilizzatore è quindi tenuto a indossare indumenti da laboratorio adeguati, inclusi guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto diretto con la pelle, sciacquare a fondo con acqua e chiedere assistenza medica, se necessario.
Altre note
Questo prodotto ha una durata di conservazione di due anni.
Prodotti consigliati
Per l′estrazione del DNA, il pH della fase fenolica può essere corretto a 8,0 tramite equilibrazione con tampone Tris. Sigma offre il prodotto P2069 appositamente per l′estrazione del DNA. Questo prodotto include il tampone di equilibrazione per una comoda correzione del pH.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Fenolo BioReagent, Saturated with 0.01 M citrate buffer, pH 4.3 ± 0.2, for molecular biology
Sigma-Aldrich
P4682
Fenolo
Fenolo for molecular biology
Sigma-Aldrich
P1037
Fenolo
Fenolo BioUltra, for molecular biology, TE-saturated, ~73% (T)
Sigma-Aldrich
77607
Fenolo
Fenolo BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
77608
Fenolo
3-Methylbutanol BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
59085
3-Methylbutanol
Tzemach Aouizerat et al.
Bio-protocol, 10(1), e3473-e3473 (2020-01-05)
Ancient fermented food has been studied mainly based on residue analysis and recipes and reconstruction attempts were performed using modern domesticated yeast. Furthermore, microorganisms which participated in fermentation were studied using ancient-DNA techniques. In a recent paper, we presented a
Bizunesh Abere et al.
mBio, 11(6) (2020-12-17)
Viral noncoding RNAs have acquired increasing prominence as important regulators of infection and mediators of pathogenesis. Circular RNAs (circRNAs) generated by backsplicing events have been identified in several oncogenic human DNA viruses. Here, we show that Merkel cell polyomavirus (MCV)
Exogenous controls increase negative call veracity in multiplexed, quantitative PCR assays for Phakopsora pachyrhizi
James Haudenshield
Plant Disease, 95.3, 343-352 (2011)
Jeong-Kui Ku et al.
Annals of translational medicine, 8(6), 314-314 (2020-05-02)
The manufacturing of the demineralized dentin matrix (DDM) has been proven to extensively reduce the presence of human hepatitis B viral DNA (HBV DNA). This study measured and compared HBV DNA in fresh dentin to that in gamma radiation (GR)-sterilized
Section 1 Isolation of nucleic acids
Isabel Ferrera
Biofouling, 88-88 (2014)