288624
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 70-230 mesh
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gel di silice, high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
Grado
high-purity grade
Livello qualitativo
Descrizione
for column chromatography
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
~500 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
63-200 μm
70-230 mesh
Dimensione pori
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Modulating the properties and structure of lignins produced by alkaline delignification of sugarcane bagasse pretreated with two different mineral acids at pilot-scale: Demonstrates the use of high-purity sulfuric acid in the pretreatment of sugarcane bagasse, crucial for enhancing the quality of lignin extracted for further biochemical applications, pivotal for research in material science and environmental sustainability (Nunes da Silva et al., 2024).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?