Documenti fondamentali
236772
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 633), 200-425 mesh
Scegli un formato
100 G
123,00 €
1 KG
489,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
123,00 €
1 KG
489,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
ID PubChem:
NACRES:
SB.52
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Gel di silice, high-purity grade (Davisil Grade 633), pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Grado
high-purity grade (Davisil Grade 633)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Davisil®
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
480 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
200-425 mesh
35-75 μm
Dimensione pori
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
pH
6.5 (5% in slurry)
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica.[1] It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density.[2] Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
Applicazioni
Silica gel was used to compare MCM-41 type mesoporous adsorbents.[3]
Note legali
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Gel di silice high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh, pore size 150 Å
Supelco
236845
Gel di silice
Gel di silice granules, desiccant ~ 0.2 - 1 mm
Supelco
1.01905
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60737
Gel di silice
Gel di silice technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 220-440 mesh particle size, 35-75 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60738
Gel di silice
Gel di silice 75-200 μm particle size
Supelco
78991
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
Supelco
214477
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 200-400 mesh particle size
Supelco
288594
Gel di silice
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)