Documenti fondamentali
717185
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 230-400 mesh
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
ID PubChem:
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Gel di silice, technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Grado
technical grade
technical (grade)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
≥480 m2/g , approx.
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
230-400 mesh
40-63 μm
Dimensione pori
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il gel di silice può essere adoperato come materiale di fase stazionaria per la tecnica cromatografica su strato sottile utilizzata per monitorare la sintesi dei 3-idrossi-acidi a partire dagli acidi di Meldrum, utilizzando diioduro di samario-acqua (SmI2-H2O).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
288624
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade (Davisil Grade 633), pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Supelco
236772
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, average pore size 60 Å (52-73 Å), 70-230 mesh, 63-200 μm, for column chromatography
Supelco
60741
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, 60Å, 35-60 mesh particle size
Supelco
60742
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
Supelco
214477
Gel di silice
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum?s acids using SmI2-H2O.
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970?977-970?977 (2012)
Contenuto correlato
La cromatografia liquida a bassa pressione (LPLC) si chiama così perché la fase mobile viene introdotta nella colonna a bassa pressione mediante una pompa.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.