277649
Reagent Alcohol
anhydrous reagent, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Sinonimo/i:
Ethyl alcohol, Reagent alcohol, Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Reagent Alcohol, anhydrous, ≤0.003% water
Grado
anhydrous
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Forma fisica
liquid
contiene
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
Limite di esplosione
3.1-27.7 %
Concentrazione
100%
Impurezze
≤0.003% water
≤0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
P. eboll.
78 °C
Punto di fusione
-114 °C
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Componenti
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?