44890
Iron
puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT)
Sinonimo/i:
Fe
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (RT)
Qualità
low in magnesium and manganese compounds
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Resistività
9.71 μΩ-cm
Impurezze
≤0.01% total nitrogen (N)
Dimensione grani
5-9 μm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- In the preparation of copper on iron (Cu/Fe) bimetallic catalytic system to synthesize β-aminoenones and 3,5-disubstituted pyrazoles.
- As the main component of magnetorheological fluids.
- To produce Fe-B-C composites from boron carbide using plasma sintering.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges