209309
Iron
powder, −325 mesh, 97%
Sinonimo/i:
Fe
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Resistività
9.71 μΩ-cm
Dimensione particelle
−325 mesh
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Iron can also be used:
- For the removal of arsenate from water.
- To synthesize Fe(III) iodide catalyst for thioglycosylation of peracetylated saccharides.
- As a catalyst for the graphitization for microscale radiocarbon analysis of small samples.
- For the removal of nitroaromatic pesticides by reduction.
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.