26423
Zinc stearate
purum, 10-12% Zn basis
Sinonimo/i:
Stearic acid zinc salt
Livello qualitativo
Grado
purum
Temp. autoaccensione
1454 °F
Composizione
mixture consisting mainly of palmitate (C16) and stearate (C18) salts, 90%
stearate salt : Minimum, ~40%
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
Concentrazione
10-12% Zn
Impurezze
≤3.5% free acid (as stearic acid)
Residuo alla calcinazione
12-15%
Perdita
≤1% loss on drying, 105 °C
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: insoluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
diethyl ether: insoluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?