415057
Magnesium stearate
technical grade
Sinonimo/i:
Stearic acid magnesium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Forma fisica
powder
Composizione
palmitate salt, 25%
stearate salt, 65%
Punto di fusione
200 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Mg]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Magnesium stearate, the salt of stearic acid, is widely employed as an inactive component in making pharmaceutical tablets.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio