510270
Indium(III) acetate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Indium triacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: indium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[In](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.In/c3*1-2(3)4;/h3*1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
VBXWCGWXDOBUQZ-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to fabricate In2S3 thin films via chemical spray pyrolysis. These films are used as electron transport layers in highly efficient perovskite solar cells.
- To prepare indium arsenide quantum dots which are infrared emitting nanomaterials used in optoelectronic and biomedical applications.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.