1724758
USP
Zinc Stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
USP
Disponibilità
not available in (Sales restrictions may apply)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)