Documenti fondamentali
24538-U
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
725RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinonimo/i:
Hamilton® Syringe 725RN, 250UL
Scegli un formato
1 EA
134,00 €
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
134,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22s ga (bevel tip)
Caratteristiche
needle type RN (removable needle)
point style 2
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80730
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
250 μL
Compatibilità
for use with Hamilton 725RN (removable needle)
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)