Documenti fondamentali
28636-U
Hamilton® 1725N syringe
volume 250 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Scegli un formato
1 EA
124,00 €
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
124,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
blunt tip stainless steel (point style 3)
Misura ago
22 ga (blunt tip)
Descrizione
1725N
gastight
Caratteristiche
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 203079
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
250 μL
Compatibilità
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Domande
  1. What are the graduations on the Hamilton Syringe 28636U, specifically regarding tick marks and measurement?
    1 risposta
    1. The graduations for the Hamilton Syringe 28636U are as follows:
      1.Major: 25 uL
      2.Minor: 5 uL
      3.Sub-minor: 2.5 uL