Documenti fondamentali
19136-U
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), bevel tip stainless steel needle, pkg of 6 ea
Scegli un formato
6 EA
49,90 €
49,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
49,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
49,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
bevel tip stainless steel needle
Misura ago
22s ga
Descrizione
bevel tip (stainless steel)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7779-03
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilità
for use with 250μL-10000μL
Descrizione generale
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)