Documenti fondamentali
20790-U
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
710RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinonimo/i:
Hamilton® Syringe 710RN 100UL
Scegli un formato
1 EA
112,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
112,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22s ga (bevel tip)
Caratteristiche
needle type RN (removable needle)
point style 2
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80630
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Compatibilità
for use with Hamilton 710RN (removable needle)
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)