Documenti fondamentali
20703
Hamilton® syringe, luer tip
725LT, volume 250 μL, needle size (not included)
Scegli un formato
1 EA
77,00 €
77,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
77,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
77,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass body
Misura ago
(not included)
Caratteristiche
without needle Luer tip
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80701
Lungh. ago
, n/a
Volume
250 μL
Compatibilità
for use with Hamilton 725LT (Luer tip)
Descrizione generale
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.[2]
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)