Documenti
186562
Sigma-Aldrich
Tetraidrofurano
≥99.9%, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
THF, Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
102391
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
Tetraidrofurano, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ≥99.9%
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
contiene
250 ppm BHT as inhibitor
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
Impurezze
≤0.005% peroxides (as H2O2)
<0.002% water (All units except 100 mL)
<0.005% water (100 mL pkg)
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
P. eboll.
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il tetraidrofurano (THF) è un etere ciclico saturato usato principalmente come solvente organico. Se conservato per lunghi periodi, forma perossidi organici. Questo processo può essere soppresso aggiungendo l′idrossitoluene butilato (BHT) come stabilizzatore. Il BHT rimuove i radicali liberi richiesti per la formazione dei perossidi. Costituisce il frammento chiave di vari prodotti naturali (antibiotici polietere). Con l′acido solfidrico, il THF forma un doppio idrato, la cui struttura cristallina è stata studiata con indagini tridimensionali del singolo cristallo.
Applicazioni
Il tetraidrofurano (THF) secco è usato nella sintesi di dicloro{bis[1,1′,1′′-(fosfinetril)tripiperidina]}palladio [(P(NC5H10)3)2Pd(Cl)2], impiegato diffusamente come catalizzatore nella reazione di Heck. È stato impiegato nel terreno della reazione di accoppiamento crociato di Heck per diversi aril-bromuri e olefine.
Altre note
Alternative verdi sono disponibili per molte applicazioni THF, 2-metiltetraidrofurano (414247) e ciclopentil metil etere (675970)
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Mizoroki-Heck Cross-coupling Reactions Catalyzed by Dichloro {bis [1, 1', 1''-(phosphinetriyl) tripiperidine]} palladium Under Mild Reaction Conditions.
Oberholzer M and Frech CM
Journal of Visualized Experiments, 85, e51444-e51444 (2014)
Francesco Berardi et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7817-7828 (2009-10-22)
sigma(2)-Agonist 1-cyclohexyl-4-[3-(5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)propyl]piperazine (7, PB 28), which proved to revert doxorubicin resistance in breast cancer cells, was taken as a template to prepare new analogs. One of the two basic N-atoms was alternatively replaced by a methine or converted into an
Maria Laura Pati et al.
Pharmacological research, 117, 67-74 (2016-12-23)
A controversial relationship between sigma-2 and progesterone receptor membrane component 1 (PGRMC1) proteins, both representing promising targets for the therapy and diagnosis of tumors, exists since 2011, when the sigma-2 receptor was reported to be identical to PGRMC1. Because a
Maria Laura Pati et al.
BMC cancer, 17(1), 51-51 (2017-01-15)
Despite considerable efforts by scientific research, pancreatic cancer is the fourth leading cause of cancer related mortalities. Sigma-2 receptors, which are overexpressed in several tumors, represent promising targets for triggering selective pancreatic cancer cells death. We selected five differently structured
Nicola Antonio Colabufo et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 370(2), 106-113 (2004-08-24)
To establish the activity of sigma ligands at sigma1 and sigma2 receptor, we chose two tumour cell lines, the human SK-N-SH neuroblastoma and the rat C6 glioma lines, which express sigma2 receptors at a high density and sigma1 receptors in
Articoli
A description of stabilizer systems for solvents including esters, ethyl ester, tetrahydrofuran, chlorinated solvents, chloroform and dichloromethane.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Le sostanze si dicono miscibili tra di loro se, mescolate, si dissolvono a dare una soluzione uniforme. Annota nei tuoi bookmark o scarica la nostra tavola di miscibilità per i comuni solventi da laboratorio.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.