Documenti fondamentali
494488
Sigma-Aldrich
N,N-dimetilformammide
biotech. grade, ≥99.9%
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
Beilstein:
605365
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
biotech. grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Limite di esplosione
15.2 %
Impurezze
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.005% (water)
<8 ppm Free amines as dimethylamine
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible
Densità
0.944 g/mL (lit.)
Assorbanza UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.0
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 295 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N,N-Dimethylformamide (DMF) is a polar organic solvent with a wide range of industrial applications. It is a precursor for numerous reactions such as formylation, aminocarbonylation, amination, amidation and cyanation. Along with phosphorus oxychloride, it forms Vilsmeier reagent used in the formylation of reactive aromatic and heteroaromatic substrates. Dielectric relaxation experiments on DMF have been conducted between 238.15K and 338.15K. The thermophysical properties of the molecular interactions between DMF and the ionic liquids, ammonium salts and imidazolium salts have been studied. The characteristics of solute-solvent interactions between ammonium nitrate and DMF have been investigated.
Applicazioni
Solvente per molti composti organici idrofobi.
N,N-dimethylformamide (DMF) has been used for the preparation of tetraformylcavitand precursor for generating octahedral nanocontainer.
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
A simple one-pot multicomponent synthesis of an octahedral nanocontainer molecule.
Liu X and Warmuth R.
Nature Protocols, 2(5), 1288-1296 (2007)
N,N-Dimethylformamide: much more than a solvent.
Muzart J.
Tetrahedron, 65(40), 8313-8323 (2009)
Review article on Vilsmeier Haack reaction and its Applications.
Beniwal M and Jain N.
European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical sciences, 2(3), 1340-1374 (2015)
Volumetric properties of ammonium nitrate in N,N-dimethylformamide.
Vranes M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 54, 245-249 (2012)
The dynamics of liquid formamide, N-methylformamide, N,N-dimethylformamide, and N,N-dimethylacetamide. A dielectric relaxation study.
Barthel J, et al.
Journal of Molecular Liquids, 98, 51-69 (2002)