Documenti
401757
Sigma-Aldrich
Tetraidrofurano
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free
Sinonimo/i:
THF, Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
102391
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
Tetraidrofurano, anhydrous, ≥99.9%, inhibitor-free
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
Impurezze
≤20 ppm peroxide (as H2O2)
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
P. eboll.
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il tetraidrofurano (THF) è un etere ciclico saturato potenzialmente utilizzabile come biocombustibile. Sono stati esaminati gli studi sulla sua combustione. È stato riportato che agisce meglio dell′1,3 diossolano come promotore della formazione di idrato di CO2.
Applicazioni
Il tetraidrofurano è stato usato come solvente nella formazione di polimeri diacetilenici
Può essere usato nei seguenti processi:
  • Formazione di butirrolattone (BTL) per mezzo del metodo di ossidazione verde.
  • Soluzione acquosa di THF per modificare la superficie del polistirene attraverso un processo di rigonfiamento.
  • Come solvente per la depolarizzazione della lignina al fine di isolare il monomero fenolico.
Altre note
Per l′erogazione dei solventi, i contenitori Pure-Pac® II richiedono l′adattatore MacroValve Micromatic Z560723.
Note legali
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Structuring of polystyrene surface via swelling-freezing drying in a binary solvent solution.
Liang S, et al.
Journal of Porous Materials, 22, 859-865 (2015)
Novel Diacetylinic Aryloxysilane Polymers: A New Thermally Cross-Linkable High Temperature Polymer System.
Drake K, et al.
Macromolecules, 46(11), 4370-4377 (2013)
Oxidation of tetrahydrofuran to butyrolactone catalyzed by iron-containing clay.
Ausavasukhi A and Sooknoi T.
Green Chemistry, 17(1), 435-441 (2015)
An efficient and economical process for lignin depolymerization in biomass-derived solvent tetrahydrofuran.
Long J, et al.
Bioresource Technology, 154, 10-17 (2014)
1,3 Dioxolane versus tetrahydrofuran as promoters for CO2-hydrate formation: Thermodynamics properties, and kinetics in presence of sodium dodecyl sulfate.
Torre JP, et al.
Chemical Engineering Science, 126, 688-697 (2015)
Articoli
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Le sostanze si dicono miscibili tra di loro se, mescolate, si dissolvono a dare una soluzione uniforme. Annota nei tuoi bookmark o scarica la nostra tavola di miscibilità per i comuni solventi da laboratorio.