284785
(S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid
98%
Sinonimo/i:
Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Saggio
98%
Attività ottica
[α]25/D +66°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Informazioni sul gene
human ... MAPK14(1432) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?