Documenti
F0507
Sigma-Aldrich
Acido formico
reagent grade, ≥95%
About This Item
Formula condensata:
HCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.03
Beilstein:
1209246
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Tensione di vapore
44.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1004 °F
contiene
<2.5% water as stabilizer
Limite di esplosione
57 %
Impurezze
≤1% acetic acid
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
P. eboll.
100-101 °C (lit.)
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L'acido formico (HCOOH, FA) è l'acido carbossilico più semplice che si trova soprattutto nei morsi e nelle punture di insetti. È ampiamente utilizzato come riserva d'idrogeno grazie alla sua bassa tossicità, riciclabilità, facilità di utilizzo e stato liquido a temperatura ambiente.
Applicazioni
  • Riduzione elettrochimica di CO(2) su stagno metallico e su stagno ossidato: Questo studio utilizza la teoria del funzionale di densità (DFT) e la spettroscopia di assorbimento infrarosso potenziato in superficie in riflettanza totale attenuata (ATR-SEIRA) in situ per studiare la riduzione elettrochimica dell'anidride carbonica su superfici di stagno, in cui l'acido formico potrebbe giocare un ruolo nella comprensione dei meccanismi di reazione (Whittaker et al., 2024).
  • Misurazione simultanea dei farmaci del trattamento del COVID-19. Questa ricerca presenta l'uso di UPLC-MS/MS per la misurazione simultanea dei farmaci del trattamento del COVID-19 nel plasma di ratto, indicando l'importanza dell'acido formico nella preparazione dei campioni o come additivo della fase mobile per una migliore separazione cromatografica (Zhou et al., 2024).
  • Profilazione dei metaboliti della liquiritina. Lo studio prevede la profilazione dei metaboliti mediante cromatografia liquida ad altissime prestazioni e spettrometria di massa in tandem (UHPLC-MS/MS), con una tecnica in cui l'acido formico può essere utilizzato nella preparazione dei campioni o nei processi cromatografici (Chen et al., 2024).
  • Analisi della cocaina e dei suoi metaboliti. Questo articolo analizza l'estrazione in fase solida seguita dall'analisi UHPLC-ESI-MS/MS dei metaboliti della cocaina, un metodo che spesso incorpora l'acido formico per migliorare la ionizzazione degli analiti (Makhdoom et al., 2024).
  • Determinazione dei composti antimicrobici nei suini. Questa ricerca utilizza l'UHPLC-MS/MS per la determinazione simultanea di vari composti antimicrobici, dimostrando il ruolo degli acidi formici nell'elaborazione del campione e nella separazione cromatografica (Nowacka-Kozak et al., 2024).
L'acido formico agisce da agente riducente nella:
  • sintesi del grafene da ossido di grafene.
  • riduzione catalitica del cromo (da Cr(VI) a Cr(III)) da parte del palladio colloidale.
Trova uso anche come reagente nella reazione di Eschweiler-Clarke durante la sintesi della ketamina dalla riduzione del 2-(2-clorofenil)-2-nitro-cicloesanone (2-CPNCH) a norketamina.
Inoltre, viene utilizzato come donatore di idrogeno durante la trasformazione del glucosio dalla forma furanosica a quella piranosica e nella reazione di idrogenazione catalitica per trasferimento.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
121.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49.5 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Palladium nanoparticles for catalytic reduction of Cr (VI) using formic acid
Omole, Marcells A O, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 76, 158-167 (2007)
A new process of ketamine synthesis from 2-(2-chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone proposed by analyzing drug materials and chemicals seized in Taiwan
Yao-Te Y, et al.
Forensic Science International, 349, 111776-111776 (2023)
Tissue distribution, effects of cooking and parameters affecting the extraction of azaspiracids from mussels, Mytilus edulis, prior to analysis by liquid chromatography coupled to mass spectrometry.
Hess P et al.
Toxicon, 46, 62-62 (2005)
Catalytic transfer hydrogenation of sugar derivatives
Laszlo J, et al.
Carbohydrate Polymers, 45, 139-145 (2001)
Glucosinolates determination in tissues of horseradish Plant.
Lelario F et al.
Bio-protocol, 5, e1562-e1562 (2015)