Documenti fondamentali
03550
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine
puriss. p.a., absolute, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
1,2-Diaminoethane
Scegli un formato
250 ML
76,40 €
1 L
108,00 €
2.5 L
236,00 €
76,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
76,40 €
1 L
108,00 €
2.5 L
236,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
605263
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39030201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
76,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 20 °C)
Grado
absolute
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
716 °F
Limite di esplosione
16 %
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.456
n20/D 1.4565 (lit.)
P. ebollizione
118 °C (lit.)
Punto di fusione
8.5 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble at 
Densità
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... FNTA(2339)
Categorie correlate
Descrizione generale
Ethylenediamine is a linear aliphatic diamine, widely used as a building block in organic synthesis.[1][2] It readily forms heterocyclic imidazolidine derivatives, because of its bifunctional nature, having two amines.[3] Ethylenediamine is also utilized as a raw material for the synthesis of chelating agents, polymers, agrochemicals and pharmaceutical intermediates.[1][2][4][3]
Applicazioni
Ethylenediamine can be employed as:
  • A reactant in the synthesis of water-swellable polyurethane urea gels by copolymerization.[5]
  • A solvent along with dodecanethiol in the preparation of CdS nanowires by solvothermal method.[6]
  • A chelating agent in the synthesis of β-Co(OH)2 nanocrystals.[7]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Solvothermal synthesis of CdS nanowires in a mixed solvent of ethylenediamine and dodecanethiol
Xu Dan, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 109(30), 14344-14349 (2005)
Low temperature route towards new materials: solvothermal synthesis of metal chalcogenides in ethylenediamine
Li J, et al.
Coordination Chemistry Reviews, 190, 707-735 (1999)
Concise solid-phase synthesis of inverse poly (amidoamine) dendrons using AB 2 building blocks
Huang A Y-T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(51), 5784-5786 (2013)
Synthesis, cytotoxicity, and antileishmanial activity of N, N'-disubstituted ethylenediamine and imidazolidine derivatives
de Carvalho GSG, et al.
TheScientificWorldJournal, 10(51), 1723-1730 (2010)
Amines, aliphatic
Eller K, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)