Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 48,60 € |
Informazioni su questo articolo
48,60 €
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
716 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.456, n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble at
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
107-15-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 41008-1ML-F | 04061831989526 |