Documenti fondamentali
E1521
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine
BioXtra
Sinonimo/i:
1,2-Diaminoethane
Scegli un formato
250 ML
58,70 €
1 L
126,00 €
58,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
58,70 €
1 L
126,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
605263
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39030201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio:
>99%
P. ebollizione:
118 °C (lit.)
Tensione di vapore:
10 mmHg ( 20 °C)
58,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
>99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
716 °F
Limite di esplosione
16 %
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
P. ebollizione
118 °C (lit.)
Punto di fusione
8.5 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble at 
Densità
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... FNTA(2339)
Descrizione generale
Ethylenediamine (en) is a linear aliphatic diamine that can be synthesized by reacting ethanolamine and ammonia in the presence of zeolite catalyst.[1] Its effect as an allergen has been investigated.[2] It participates in the synthesis of metal chalcogenides[3] and thiogallates.[4]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Minjeong Park et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-07-10)
Cu nanowires (NWs) possess remarkable potential a slow-cost heat transfer material in modern electronic devices. However, Cu NWs with high aspect ratios undergo surface oxidation, resulting in performance degradation. A growth temperature of approximately <1000 °C is required for preventing
S D Prystowsky et al.
Archives of dermatology, 115(8), 959-962 (1979-08-01)
A study population of 1,158 paid adult volunteers was obtained. Prior to patch testing, a history of previous exposure to four allergens also was obtained. Prevalence of positive reactions to patch tests was nickel, 5.8%; neomycin, 1.1%; ethylenediamine, 0.43%; and
Effect of dealumination of mordenite by acid leaching for selective synthesis of ethylenediamine from ethanolamine.
Segawa K and Shimura T.
Applied Catalysis A: General, 194, 309-317 (2000)
Paz Vaqueiro
Inorganic chemistry, 45(10), 4150-4156 (2006-05-09)
Five new thiogallates have been prepared solvothermally in the presence of ethylenediamine and characterized by single-crystal X-ray diffraction, thermogravimetry, and elemental analysis. [enH2][Ga4S7(en)2] (1), which crystallizes in the monoclinic space group P2(1)/c with lattice parameters a = 12.8698(12) angstroms, b
Yadong Li et al.
Inorganic chemistry, 38(21), 4737-4740 (2001-10-24)
Reaction of sulfur and selenium with elemental or ionic metals in liquid ethylenediamine at room temperature produced metal chalcogenides ME (M = Cu, Sn, Co(2+), Ni(2+), Mn(2+), or Pb(2+); E = S or Se), Ag(2)E, M(2)E(3) (M = Bi or