GPT-RO
Roche
Glutamate-Pyruvate Transaminase (GPT)
from pig heart
Sinonimo/i:
alanine aminotransferase
Scegli un formato
343,00 €
Scegli un formato
About This Item
343,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
pig heart
Livello qualitativo
Stato
suspension
Attività specifica
≥80 units/mg protein (At 25 °C with L-alanine and 2-oxoglutarate as the substrates.)
Confezionamento
pkg of 1 mL (10105589001 [10 mg])
pkg of 2.5 mL (10737127001 [25 mg])
Produttore/marchio commerciale
Roche
pH ottimale
~8.0
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Storage conditions (working solution): The enzyme is stable when dissolved in human serum and frozen in aliquots. For best results, centrifuge the enzyme and decant the supernatant before dissolving the enzyme in human serum to avoid high ammonium sulfate concentrations in the solution.
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?