Key Documents
MAK052
Sigma-Aldrich
Saggio dell′attività della ALT
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
Kit per il saggio dell’attività della SGPT, Kit per il saggio dell’attività della transaminasi glutammico-piruvica sierica, Kit per il saggio dell’attività dell’alanina aminotransferasi
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
gastrointestinal diseases
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GPT(2875)
mouse ... GPT(76282)
rat ... GPT(81670)
Descrizione generale
L′alanina aminotransferasi (ALT), conosciuta anche come transaminasi glutammico-piruvica sierica (SGPT), è un enzima piridossal-fosfato dipendente che catalizza il trasferimento reversibile di un amminogruppo dall′alanina all′α-chetoglutarato, generando piruvato e glutammato. L′ALT è presente principalmente nel fegato e nel siero, ma si trova anche in altri tessuti. Spesso le lesioni epatocellulari determinano un incremento dei livelli sierici di ALT, che possono essere usati come marcatori delle lesioni epatiche.
Applicazioni
Il kit del saggio dell′attività dell′ALT è stato usato per determinare l′attività dell′alanina aminotransferasi (ALT) in campioni di siero.
Caratteristiche e vantaggi
Compatibile con sistemi di gestione ad alto rendimento.
Compatibilità
Adatto alla misurazione dell′attività dell′alanina aminotransferasi (ALT) nei campioni biologici (tessuti, cellule e siero)
Principio
Con il kit del saggio dell′attività dell′ALT si misura l′attività dell′ALT in diversi campioni biologici con una procedura semplice e diretta.
L′attività dell′ALT si determina con un saggio enzimatico accoppiato, che fornisce un prodotto colorimetrico (570 nm)/fluorimetrico (λex = 535/λem = 587 nm), proporzionale al piruvato che si genera. Una unità di ALT è definita come la quantità di enzima che genera 1,0 μmole di piruvato al minuto a 37 °C.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
L Bočkor et al.
Gene therapy, 24(10), 649-660 (2017-08-15)
Adeno-associated virus (AAV) -mediated gene therapy is a promising strategy to treat liver-based monogenic diseases. However, two major obstacles limit its success: first, vector dilution in actively dividing cells, such as hepatocytes in neonates/children, due to the non-integrating nature of
Resolvin D1 and E1 alleviate the progress of hepatitis toward liver cancer in long-term concanavalin A-induced mice through inhibition of NF-KB activity.
Kuang H, et al.
Oncology Reports, 35(1), 307-317 (2016)
Investigation of Therapeutic Effects of $\alpha$-Mangostin on Thioacetamide-Induced Cirrhosis in Rats
Nilbunga S.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet Thangphaet, 98(9), S91-S97 (2015)
Brett Palaschak et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 5, 142-152 (2017-05-10)
Multiple independent adeno-associated virus (AAV) gene therapy clinical trials for hemophilia B, utilizing different AAV serotypes, have reported a vector dose-dependent loss of circulating factor IX (FIX) protein associated with capsid-specific CD8
Pratiksha I Thakore et al.
Nature communications, 9(1), 1674-1674 (2018-04-28)
CRISPR-Cas9 transcriptional repressors have emerged as robust tools for disrupting gene regulation in vitro but have not yet been adapted for systemic delivery in adult animal models. Here we describe a Staphylococcus aureus Cas9-based repressor (dSaCas9KRAB) compatible with adeno-associated viral