G2751
Glutamic-Oxalacetic Transaminase from porcine heart
Type I, ammonium sulfate suspension, 200-500 units/mg protein
Sinonimo/i:
L-Aspartate:2-oxoglutarate aminotransferase, Aspartate Aminotransferase, GOT
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type I
Forma fisica
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
200-500 units/mg protein
Attività estranea
glutamic-pyruvic transaminase ≤0.03%
lactic dehydrogenase ≤0.01%
malic dehydrogenase ≤0.01%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in an enzyme-coupled assay for evaluating L-asparaginase enzyme activity
- in microtiter plate format enzyme-based assay to estimate malic acid content in berry samples
- as a supplement in homogenization buffers for the isolation of heart mitochondrial membranes in the presence of oxaloacetate (OAA)-depleting system
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions