Vai a
DIGUTP-RO
Roche
Digoxigenin-11-UTP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 nmol
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
308,00 €
250 nmol
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
434,00 €
381,92 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41105500
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥85% (HPLC)
form
solution
mol wt
(Mr = 1106.7 (DIG-11-UTP-Li4))
packaging
pkg of 25 μL (11209256910 [10 mM]), pkg of 57 μL (03359247910 [3.5 mM])
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
General description
Digoxigenin (DIG) -11-uridine triphosphate (UTP) is provided as a solution of the tetralithium salt in 3.5mM (200nmol) or 10mM (250nmol) concentration. It is used as a substrate for SP6, T3, and T7 RNA polymerases.[1][2] It can replace UTP in the in vitro transcription reaction for DIG labeling of RNA in a ratio of 35:65%.
Application
Digoxigenin-11-UTP has been used for labeling RNA probes in:
  • in situ hybridization[3][4]
  • in situ reverse transcriptase (RT)-polymerase chain reaction (PCR)
  • fluorescence in situ hybridization (FISH)
Biochem/physiol Actions
Linearized template DNA with T7, SP6, or T3 promoter can be in vitro transcribed with the corresponding RNA polymerases using ATP, GTP, CTP, UTP, and digoxigenin-11-UTP, respectively. The labeled RNA can be subsequently detected with the anti-Digoxigenin-AP (alkaline phosphatase), fab fragments, the digoxigenin nucleic acid detection kit, or the digoxigenin luminescent detection kit for nucleic acids.
Analysis Note
Typical analysis: 85% DIG-11-UTP (HPLC, area%)
Function tested with the DIG RNA Labeling Kit.
Formula: C43H61N4O22P3Li4
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
11363905910DIUTP-RODIUTPS-RO
Digoxigenin-11-UTP
Roche
DIGUTP-RO
Digoxigenin-11-UTP
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
assay
≥85% (HPLC)
assay
85% (HPLC)
assay
85% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
packaging
pkg of 25 μL (11209256910 [10 mM]), pkg of 57 μL (03359247910 [3.5 mM])
packaging
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
packaging
pkg of 125 μL (11573179910 [1 mM]]]), pkg of 25 μL (11573152910 [1 mM])
packaging
pkg of 125 μL (11558706910 [1 mM]), pkg of 5 × 125 μL (11570013910 [5x1 mM]), pkg of 25 μL (11093088910 [1 mM])
mol wt
(Mr = 1106.7 (DIG-11-UTP-Li4))
mol wt
(Molecular weight: Mr = 1074.7 (DIG-11-ddUTP-Li4))
mol wt
-
mol wt
Mr 1090.7
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)