11204530001
Roche
ABTS™ Buffer
solution, pkg of 125 mL
Sinonimo/i:
buffer
Scegli un formato
51,30 €
Scegli un formato
About This Item
51,30 €
Prodotti consigliati
Stato
solution
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 125 mL
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Working concentration of conjugate depends on application and substrate. Concentrations should be taken as a guideline.
Working solution: Dissolve one ABTS tablet (5 mg) in 5 ml of ABTS buffer. This solution has a light-green color. In microtiter plates, the solution is colorless A405 nm/1 cm should be <0.16. Work as clean as possible. Heavy metal ions or traces of peroxidase can produce a dark green ABTS solution. Such solutions are not suitable for the assay.
Altre note
Note legali
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?