Vai a
C2874
Mezzo per la crioconservazione di cellule CryoStor®
CS10
Sinonimo/i:
cell freezing medium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
525,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
525,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Le soluzioni di conservazione CS2, CS5 e CS10 appartenenti alla famiglia CryoStor costituiscono l′ultima generazione dei mezzi per la crioconservazione. Ideati per preparare e preservare le cellule in ambienti a bassissima temperatura (da -80 a -196 ° C), i mezzi CryoStor offrono un ambiente sicuro e protettivo per cellule e tessuti durante il processi di congelamento, conservazione e scongelamento. Modulando la risposta biochimica delle cellule alla crioconservazione, essi assicurano loro una migliore conservazione della vitalità e delle funzionalità ed eliminano, nello stesso tempo, la necessità di includere siero, proteine​o alti livelli di agenti citotossici.
Le soluzioni CS2, CS5 e CS10 CryoStor costituiscono una serie di mezzi di conservazione ottimizzati per diverse tipologie di cellule; poiché la loro formulazione esclusiva è stata ideata in risposta ai meccanismi biologici molecolari che si attivano nelle cellule durante la crioconservazione, essi sono in grado di ridurre direttamente il livello di morte cellulare ritardata indotta dalla crioconservazione e di migliorare la vitalità e la funzionalità cellulare dopo lo scongelamento.
Questi mezzi sono raccomandati per la conservazione di cellule staminali, epatociti, campioni di tessuto e di altre tipologie cellulari particolarmente delicate.
Application
La linea CryoStor di terreni ottimizzati per la conservazione di specifici tipi cellulari offre formulazioni esclusive in risposta ai diversi meccanismi biologici molecolari che si attivano nelle cellule durante la crioconservazione e sono quindi in grado di ridurre direttamente il livello di morte cellulare ritardata indotta dalla crioconservazione e di migliorare la vitalità e la funzionalità cellulare nel post-scongelamento.
Il mezzo di crioconservazione CryoStor® viene utilizzato per:
  • conservazione dei linfociti T
  • conservazione dei cardiomiociti derivati da cellule staminali umane pluripotenti indotte (hiPSC-CMs)
  • progenitori cardiaci derivati da hiPSC (hiPSC-CPs)
  • come componente di soluzioni crioprotettive composte da albumina bovina
Biochem/physiol Actions
CryoStor® CS10 è un mezzo di crioconservazione con una formulazione esclusiva contenente il 10% dimetilsolfossido (DMSO). E′ consigliato per la conservazione di epatociti, campioni di tessuto e di altri tipi di cellule estremamente delicate.
Protocollo di crioconservazione Cryostor® - Filmato
Other Notes
La formulazione contiene DMSO al 10%
Legal Information
CryoStor is a registered trademark of BioLife Solutions, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2999C9249C6295
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. C2874 is shipped ambient for storage at 2-8oC. How long can the item be kept at room temperature?
    1 risposta
    1. This item is stored refrigerated at 2-8°C. However, the product is shipped at ambient temperature. Shipping routes are configured to minimize transit time.
      Refrigerated products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time.
      Utile?
  2. Could you please confirm how many units per pack does it contain? Thanks.
    1 risposta
    1. This product is supplied in solution as a single 100 mL volume.
      Utile?
  3. Dear, I am interested in buying the Cryostor CS10, 100 ml (C2874). I am wondering if the product packaging is a bag or a bottle. I can't find the information on the website. In advance, thank you for your answer. Best regards.
    1 risposta
    1. This is packaged in a glass bottle with a polyethylene cap.
      Utile?
  4. Are there any publications available on using product C2874 for freezing human blood neutrophils? What are the viability and functions of frozen neutrophils after thawing?
    1 risposta
    1. For information on the viability of neutrophils after freezing and thawing with this product, the following publication can be useful:
      Title: An easy and reliable whole blood freezing method for flow cytometry immuno-phenotyping and functional analyses
      Journal: Cytometry B Clin Cytom. 2021 Nov;100(6):652-665
      DOI: 10.1002/cyto.b.21994
      Published: Epub 2021 Feb 5
      PMID: 33544978