Vai a
A9941
2,2′-azino-bis(acido 3-etilbenzotiazolina-6-solfonico)
chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
AzBTS-(NH4)2, Diammonio 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-solfonato)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 tabs
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
76,80 €
50 tabs
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
217,00 €
100 tabs
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
682,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24N6O6S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
548.68
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
250-396-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7329461
76,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2,2′-azino-bis(acido 3-etilbenzotiazolina-6-solfonico), tablet, 10 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
deionized water: 100 mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
General description
ABTS mainly used in ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) procedures.
ABTS, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid), is a chromogenic substrate used:
  • For a reaction with laccase or bilirubin oxidase
  • For a reaction with peroxidase enzymes: (like HRP for example). ABTS in combination with hydrogen peroxide
A peroxidase reaction of ABTS in the presence of hydrogen peroxide produces a green soluble end product which can be read spectrophotometrically at 405nm. The reaction may be stopped with 1% sodium dodecyl sulfate (SDS).
ABTS, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt is light sensitive, and water soluble chemical compound
Application
Il 2,2′-azino-bis(acido 3-etilbenzotiazolina-6-solfonico) è un substrato della perossidasi adatto all′uso nelle procedure ELISA. Il substrato dà luogo a un prodotto finale solubile di colore verde che può essere identificato con lettura spettrofotometrica a 405 nm. La reazione può essere arrestata con sodio dodecil solfato (SDS) all′1%. Consigliato per procedure ELISA (in micropozzetti); non indicato per applicazioni su membrana.
  • 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, ABTS, has been used as a substrate in ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay).†
  • ABTS is also used to measure glucose concentrations in different solutions including blood serum.
  • The food industry uses ABTS to measure the antioxidant capacities within different foods.
  • Since it is less readily oxidized than TMB and OPD substrates, ABTS is less sensitive for ELISA applications. Thus ABTS has some advantageous over TMB and OPD in cases of large background results
  • It is recommended for ELISA (microwell) procedures, not recommended for membrane applications.
Preparation Note
Dissolve 1 tablet in 100 ml of 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0 (Tablets available as Sigma Product No. P4809). Add 25 μl of fresh 30% hydrogen peroxide
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
11557A1888194430
description
tablet, 10 mg substrate per tablet
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
solubility
deionized water: 100 mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
tablet
form
powder or crystals
form
powder
form
crystals, powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Che succede?
WGK 2
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hi, we would like to use this ABTS for diagnostics, so it is crucial that there are no false positives from oxidized ABTS. For these ABTS tablets, the instructions indicate storage at room temperature. What is the shelf life at room temperature?
    1 risposta
    1. This product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
      Furthermore, the product is not assigned an expiration/use by, or retest date. Please see comments below:
      A number of products are not assigned Retest, Expiration or Use-by-Date as there is no indication to conclude they are unstable. The only date shown on the certificate of analysis will be the Quality Release Date. We recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. Products should be routinely inspected by the customer to ensure they perform as expected. For those products, only our standard warranty of 1 year from the date of shipment of products is applicable. Please see document on our website at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf